Learn More
D-allo-Threonin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029573
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15423597
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27050.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 24830-94-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
They are found as constituents of an increasing group of biologically active peptides. Stereocontrolled syntheses of chiral and racemic key intermediates to thienamycin from d-allo-threonine and trans-crotonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie werden als Bestandteile einer zunehmenden Gruppe von biologisch aktiven Peptiden gefunden. Stereokontrollierte Synthesen von chiralen und racemischen Schlüsselzwischenprodukten zu Thienamycin aus d-Allo-Threonin und Trans-Crotonsäure.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24830-94-2
Summenformel C4H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
MDL-Nummer MFCD00004526
InChI-Schlüssel AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Synonym d-allo-threonine, d-allothreonine, h-d-allo-thr-oh, d--allo-threonine, r-allothreonine, 2r,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, 2r,3r-allothreonine, r-allo-threonine, dl-allo-threonine, allothreonine, d
PubChem CID 90624
ChEBI CHEBI:32826
IUPAC-Name (2R,3R)-2-amino-3-hydroxybutansäure
SMILES C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-allo-Threonine
Schmelzpunkt 268°C (decomposition)
Beilstein 1721644
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 250 mg
Formelmasse 119.12
Optische Drehung −8.7° (c=2 in Water)
Reinheit (%) 99%