Learn More
D-allo-Isoleucin, TRC
Artikelnummer. 30390283
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30390283 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390283 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI822258100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-allo-Isoleucine
CAS 1509-35-9
Summenformel C6H13NO2
Menge 100 mg
Synonym D-Alloisoleucine, Alloisoleucine, D- (8CI), (2R,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (2R,3S)-3-Methyl-2-aminopentanoic acid, D-(-)-Alloisoleucine, D-allo-Isoleucine, threo-D-Isoleucine
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
SMILES CC[C@H](C)[C@@H](N)C(=O)O
IUPAC-Name (2R,3S)-2-amino-3-Methylpentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 131.17
Formelmasse 131.0946