Learn More
D-Alanine, TRC
Artikelnummer. 30179372
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179372 250 g 250 Gramm
30179211 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179372 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA480995250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 338-69-2
Summenformel C3 H7 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
Synonym D-Alanine, (2R)-2-(Amino)propanoic Acid, (R)-2-Aminopropanoic Acid, (R)-Alanine, 2: PN: RU2506269 PAGE: 13 Claimed Sequence, Ba 2776, D(-)-α-Alanine, D-(-)-Alanine, D-α-Alanine, NSC 158286
IUPAC-Name (2R)-2-Aminopropansäure
SMILES C[C@@H](N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Alanine
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
Menge 250 g
Formelmasse 89.0477
Versandbedingung Raumtemperatur