Learn More
D-Alaninmethylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
D-Alanine methyl ester hydrochloride is used as building block for the preparation of peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Alanin Methylester-Hydrochlorid wird als Baustein für die Herstellung von Peptiden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 100 mg/ml.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
D-Alanin Methylester-Hydrochlorid wird als Baustein für die Herstellung von Peptiden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 100 mg/ml.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Alanine methyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | 108°C to 110°C |
Farbe | Weiß |
Beilstein | 4235975 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Water 100mg/ml. |
Formelmasse | 139.58 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 5 g |
Physikalische Form | Kristallpulver |