missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D 517 Hydrochloride (Verapamil Impurity), TRC

Artikelnummer. 30353170
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30353170 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30353170 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD10004550MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1794-55-4
Summenformel C26 H36 N2 O4 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 477.04
Synonym (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methyl-butanenitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. I (EP) as Hydrochloride
IUPAC-Name 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-[2-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl-methylamino]ethyl]-3-methylbutanenitrile;hydrochloride
SMILES Cl.COc1ccc(CCN(C)CCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methyl-butanenitrile Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-5)25(17-21)32-7)13-15-28(3)14-12-20-8-10-22(29-4)24(16-20)31-6;/h8-11,16-17,19H,12-15H2,1-7H3;1H
Formelmasse 476.2442
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.