Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-4-Hydroxyphenylglycin, 98+%
Catalog Number 10042500
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
22818-40-2
C8H9NO3
167.16
MFCD00004262
LJCWONGJFPCTTL-SSDOTTSWSA-N
d-4-hydroxyphenylglycine, 4-hydroxy-d-phenylglycine, d--4-hydroxyphenylglycine, h-d-phg 4-oh-oh, d-n-4-hydroxyphenyl glycine, 2r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetic acid, r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetic acid, r-alpha-amino-4-hydroxybenzeneacetic acid, d---4-hydroxyphenylglycine, unii-pcm9oix717
89853
CHEBI:15695
(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)essigsäure
C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)N)O
22818-40-2
C8H9NO3
167.16
MFCD00004262
LJCWONGJFPCTTL-SSDOTTSWSA-N
d-4-hydroxyphenylglycine, 4-hydroxy-d-phenylglycine, d--4-hydroxyphenylglycine, h-d-phg 4-oh-oh, d-n-4-hydroxyphenyl glycine, 2r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetic acid, r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetic acid, r-alpha-amino-4-hydroxybenzeneacetic acid, d---4-hydroxyphenylglycine, unii-pcm9oix717
89853
CHEBI:15695
(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)essigsäure
C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)N)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material D(-)-4-Hydroxyphenylglycine
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 240°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOC6H4CH(NH2)CO2H
Menge 25 g
Beilstein 14, I, 659
Spezifischer Drehzustand −156° (20°C c=1,1 N HCl)
Spezifische Drehung -156
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L (20 c)
Formelmasse 167.16
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(-)-4-Hydroxyphenylglycine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.