Learn More
D-3-Bromocampher-8-Sulfonsäureammoniumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335289
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11335289 5 g 5 Gramm
11345289 25 g 25 Gramm
11355289 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11335289 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19886.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 14575-84-9 | C10H18BrNO4S | 328.221 g/mol
D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt is used in optical resolutions. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Ammoniumsalz der D-3-Bromcampher-8-Sulfonsäure wird in optischen Auflösungen verwendet. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Wasser (200 g/l) bei 25 °C.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Lagerung bei -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14575-84-9
Summenformel C10H18BrNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 328.221
MDL-Nummer MFCD00167438
InChI-Schlüssel GFBVBBRNPGPROZ-ZEMXJPTRSA-N
Synonym d-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, +-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, 1r-endo,anti-+-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, 1r,3s,4s,7r-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-7-yl methanesulfonic acid amine, ammonium 1r,3s,4s,7r-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-7-yl methanesulfonate
PubChem CID 71306887
IUPAC-Name Azan; [(1S,2S,4R,7R)-2-brom-4,7-dimethyl-3-oxo-7-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methansulfonsäure
SMILES CC12CCC(C1(C)CS(=O)(=O)O)C(C2=O)Br.N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt
Schmelzpunkt ∼284°C (decomposition)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in Methanol and Water (200g/L) at 25°C.
Formelmasse 328.23
Reinheit (%) 98%