Learn More
D(+)-10-Camphersulfonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10386310 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10386310 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10030610 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10386310 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 108221000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3144-16-9 | C10H15O4S | 231.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3144-16-9
Summenformel C10H15O4S
Molekulargewicht (g/mol) 231.29
MDL-Nummer MFCD00064157,MFCD00074827
InChI-Schlüssel MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-M
Synonym 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, r-camphorsulfonic acid, unii-9tlz01s15l, d-+-10-camphorsulfonic acid, d-+-camphor-10-sulfonic acid, dl-10-camphorsulfonic acid, camphor-10-sulfonic acid, camphersulfosaeure german, d-camphor-10-sulfonic acid
PubChem CID 65617
ChEBI CHEBI:55403
IUPAC-Name [(1R,4S)-7,7-Dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methansulfonsäure
SMILES CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS([O-])(=O)=O)C(=O)C2
Specifications
Chemischer Name oder Material D(+)-10-Camphorsulfonic acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt >190.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 2% max. (1 g, 105°C, 5 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 11,IV,642
Fieser 01,108; 02,58; 04,68; 13,62; 14,71; 16,58
Merck Index 15, 1736
Spezifische Drehung + 22.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in glacial acetic acid,slightly soluble in ethyl acetate,practically insoluble in ether,very soluble in ethanol
Formelmasse 232.3
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • D(+)-10-Camphorsulfonic acid
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.