missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytosolic Sulfotransferase 1A1/SULT1A1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-99854-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cytosolic Sulfotransferase 1A1/SULT1A1 Polyclonal antibody specifically detects Cytosolic Sulfotransferase 1A1/SULT1A1 in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
| Cytosolic Sulfotransferase 1A1/SULT1A1 | |
| Polyclonal | |
| ELISA 1:1000-1:2000 | |
| Aryl sulfotransferase 1, EC 2.8.2, EC 2.8.2.1, HAST1/HAST2, Phenol sulfotransferase 1, Phenol-sulfating phenol sulfotransferase 1, P-PST, P-PST 1, PST, ST1A1, ST1A3, STP1MGC5163, STPMGC131921, sulfotransferase 1A1, sulfotransferase family, cytosolic, 1A, phenol-preferring, member 1, Thermostable phenol sulfotransferase, thermostable phenol sulfotransferase1, ts-PST, TSPST1 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Cytosolic Sulfotransferase 1A1/SULT1A1 (Uniprot#: P50225-1; Glu2-Leu295) | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 6817 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur