Learn More
Cytosin, TRC
Artikelnummer. 30133857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133857 10 g 10 Gramm
17968394 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133857 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC99895010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-30-7
Summenformel C4 H5 N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 111.1
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 6-amino-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino- (9CI), Cytosine (8CI), 6-Amino-2(1H)-pyrimidinone, 4-Amino-1H-pyrimidin-2-one, 4-Amino-2(1H)-pyrimidinone, 4-Amino-2-hydroxypyrimidine, 4-Amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine, 4-Aminouracil, Cytosines, Cytosinimine, NSC 27787, 4-Aminopyrimidin-2(1H)-one, Cytosine, Gemcitabine Hydrochloride Imp. A (EP), Lamivudine Imp. E (EP)
IUPAC-Name 4-Amino-1H-Pyrimidin-2-Eins
SMILES NC1=NC(=O)NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytosine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
Formelmasse 111.0433
Reinheit (%) >95%