Learn More
Cytosin-β-D-Arabinofuranoside Hydrochlorid, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Gramm
500 Milligramm
Beschreibung
Cytosin-β-D-Arabinfuranosidhydrochlorid hemmt die Aufnahme markierter Thymidin in die DNA.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cytosine-β-D-Arabinofuranoside Hydrochloride |
| Schmelzpunkt | 197°C |
| Farbe | Weiß |
| Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
| Menge | 100 mg |
| Formelmasse | 279.7 |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.