Learn More
Cytosin, +99 %
Artikelnummer. 15109213 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15109213 100 g Glasflasche 100 Gramm
10134080 5 g Glasflasche 5 Gramm
10442845 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15109213 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 161761000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 71-30-7 | C4H5N3O | 111.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-30-7
Summenformel C4H5N3O
Molekulargewicht (g/mol) 111.10
MDL-Nummer MFCD00006034
InChI-Schlüssel OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cytosine, 4-amino-2-hydroxypyrimidine, cytosinimine, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino, 4-amino-2 1h-pyrimidinone, 4-aminopyrimidin-2 1h-one, 6-aminopyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 6-amino, cyt, 4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine
PubChem CID 597
ChEBI CHEBI:16040
SMILES NC1=CC=NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytosine
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 24,314
Merck Index 15,2792
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alkalines and acids,slightly soluble in ethanol,chloroform,,insoluble in ether and hydrocarbons
Spektrophotometrie 98% min. (lambda max. 275nm,pH 1) molar absorptivity 10400+/-2%,on dry basis
IUPAC-Name 6-Amino-1,2-dihydropyrimidin-2-on
Formelmasse 111.1
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver