Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytosin, ≥ 98 %
Artikelnummer. 11487766
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11487766 5 g 5 Gramm
11497766 25 g 25 Gramm
11407776 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487766 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A14731.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.77 CHF
    50.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 6.12 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 71-30-7 | C4H5N3O | 111.10 g/mol
Cytosine is a nucleoside used for proteomics research. It is also used as an enzyme substrate or precursor of effector molecules such as cytosine sugars.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cytosin ist ein Nukleosid, das für die Proteomikforschung verwendet wird. Es wird auch als Enzymsubstrat oder Vorläufer von Effektormolekülen wie Cytosinzucker verwendet.
Löslichkeit
Klare bis sehr leicht dunstige, farblose bis schwach gelbe Lösung bei 50 mg/ml in 0.5 M HCL.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-30-7
Summenformel C4H5N3O
Molekulargewicht (g/mol) 111.10
MDL-Nummer MFCD00006034
InChI-Schlüssel OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cytosine, 4-amino-2-hydroxypyrimidine, cytosinimine, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino, 4-amino-2 1h-pyrimidinone, 4-aminopyrimidin-2 1h-one, 6-aminopyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 6-amino, cyt, 4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine
PubChem CID 597
ChEBI CHEBI:16040
SMILES NC1=CC=NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytosine
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 2637
Merck Index 14,2795
Löslichkeitsinformationen Clear to very slightly hazy colorless to faint yellow solution at 50mg/ml in 0.5 M HCL.
IUPAC-Name 6-Amino-1H-Pyrimidin-2-on
Formelmasse 111.1
Reinheit (%) ≥98%