Learn More
Melford Cytosin
Artikelnummer. 30018176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018176 500 g 500 Gramm
30018175 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018176 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. C55000500.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
Molekularformel: C4H5N3O
Molekulargewicht: 111,1
CAS-Nummer: 71-30-7
Spezifikation
CAS 71-30-7
Summenformel C4H5N3O
Menge 500 g