Learn More
Invitrogen™ Cytokine 35-Plex Human Panel
Artikelnummer. 15662195
Click to view available options
Format:
Vorkonfiguriertes Panel
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15662195
Marke: Invitrogen™ LHC6005M
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Das Human Cytokin Magnet 35-Plex-Panel für die Luminex™ Plattform wurde speziell für die Quantifizierung von humanen Zytokinen, Chemokinen und Wachstumsfaktoren im Serum-, Plasma- und Gewebekulturüberstand entwickelt.
Durch die gleichzeitige Messung von 35 Analyten liefert das Luminex Assay-Panel mehr Daten aus jeder Probe, was im Vergleich zu eher herkömmlichen Systemen (wie ELISA), die in der Forschung verwendet werden, Geld und Zeit spart. Dieser Assay kann allein oder in Kombination mit anderen ausgewählten Luminex Singleplex-Kits durchgeführt werden. Das Panel verwendet Magnet-Beads und erleichtert dadurch die Automatisierung, verringert die Anwendungszeit und erhöht Durchsatz und Präzision. Das Panel ist für die Verwendung mit Luminex 100™/200™, FLEXMAP 3D™ und MAGPIX™ Systemen geeignet.
Überragende Leistung – präzise, reproduzierbare und empfindliche Quantifizierung mehrerer Proteine
Hohe Qualität – vollständig qualifizierte Antikörper sorgen für eine hervorragende Spezifität und Empfindlichkeit
Schnelle und einfache Protokolle – Durchführen des Multiplex-Assays und der Datenanalyse in der Regel in weniger als einem Tag
Umfassendes Human-Analyt-Panel
Das Human Cytokin Magnet 35-Plex-Panel enthält Reagenzien für die präzise, reproduzierbare und empfindliche Quantifizierung von humanen Proteinen, einschließlich: EGF, Eotaxin, FGF-basic, G-CSF, GM-CSF, HGF, IFN-alpha, IFN-gamma, IL-1 beta, IL-1 alpha, IL-1RA, IL-2, IL-2R, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 (p40/p70) IL-13, IL-15, IL-17A, IL-17F, IL-22, IP-10, MCP-1, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, RANTES, TNF-alpha, VEGF.
Luminex xMAP Technologie – effektives und bewährtes Analyseinstrument
Das Human Cytokin Magnet 35-Plex-Panel basiert auf der xMAP™ Technologie. Mit einer Technologie auf Basis von Bead-Suspensionen können die Multiplexing-Fähigkeiten der Luminex-Assays genutzt werden. Magnetische Mikrosphären sind intern mit roten und infraroten Fluorophoren unterschiedlicher Intensität gefärbt. Jedes Bead erhält eine eindeutige Nummer bzw. einen Bead-Bereich, so dass eine Unterscheidung der Beads möglich ist. Beads, die kovalent an unterschiedliche Antikörper gebunden sind, können mithilfe einer 96-Well-Mikroplatte im gleichen Assay gemischt werden. Nach Abschluss des Sandwich-Immunoassays müssen magnetische Beads mit einem Luminex Detektionssystem (MAGPIX, 100/200 oder FLEXMAP 3D) gemessen werden. Dieses Gerät verwendet die xPONENT™ Software, um Bead-Farbe (Analyt) und R-PE-Fluoreszenzintensität (Assay-Signalstärke) für die Quantifizierung eines oder mehrerer Ziele zu unterscheiden.
Magnetische Beads sparen Zeit
Assays auf Basis von magnetischen Beads verwenden Luminex MagPlex magnetische Mikrosphäre. Alle anderen Assay-Komponenten sind identisch mit den äquivalenten Luminex Assays auf Basis von Polystyrolkügelchen und bieten daher die identische Qualität und Konsistenz. Die MagPlex Technologie nutzt die magnetischen Eigenschaften, um die Waschschritte des Assays zu vereinfachen und die Einheitlichkeit der Ergebnisse zu maximieren. Auf Magnet-Beads basierende Assays ermöglichen auch die Automatisierung, verkürzen die Anwendungszeit und erhöhen Durchsatz und Präzision. Dank einfach anzuwendender Protokolle erhalten Sie Ihre Ergebnisse in nur 3,5 Stunden. Darüber hinaus sind diese Assays sowohl für Vakuum-basierte als auch magnetische Waschstationen geeignet und funktionieren gut mit dem MAGPIX System sowie anderen Luminex xMAP Plattformen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Multiplex-Panel
Menge 100 Tests
Spezies Human
Combinability Kombinierbar
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Konjugat R-PE
Bead-Typ Siehe Produktdokumentation
Assay-Empfindlichkeit: Siehe Analysezertifikat
Assay-Bereich Siehe Produktdokumentation
Format Vorkonfiguriertes Panel
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminex™ Geräte
Produktlinie Novex
Protein Zytokine
Protein-Subtyp Zytokine und Rezeptoren
Inhalt und Lagerung Enthält vorgemischte, mit Antikörper beschichtete Erfassungs-Beads, Standard, vorgemischte DetektionsAntikörper, Verdünner, SAV-Konzentrat, Puffer, WaschLösung, Platte mit flachem Boden, vollständiges Protokoll und chargenspezifisches technisches Datenblatt.
Versandbedingung Nasseis
Research Area Immunology, Cytokines