missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin, pan Antibody (KRTL/1077 + KRTH/1076), DyLight 550, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-11443R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cytokeratin, pan Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin, pan in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Cytokeratin, pan | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| KRTL/1077 + KRTH/1076 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| AEI2;CK1;EHK;EHK1;EPPK;K1;Keratin, type II cytoskeletal 1;KRT1A;NEPPK | |
| Recombinant human KRT77 and KRT76 protein | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Signal Transduction | |
| 3848 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur