Learn More
Cytokeratin 8/18 Mouse, Clone: KRT8.18/1346, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio MSM27-1346-P0
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15911408
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
Cytokeratin 8/18
Cytoplasmic
KRT8.18/1346
Unconjugated
Mouse
MCF-7 or A431 cells. Skin, Colon, lung or breast carcinoma
20 μg
Primary
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Cytoskeleton preparation from HeLa cells
Protein A/G Purified
RUO
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.