Learn More
Cytokeratin 7 Rabbit, Clone: KRT7/1499R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Cytokeratin 7 |
---|---|
Klon | KRT7/1499R |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15920338
|
EnquireBio
3855-RBM9-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15910338
|
EnquireBio
3855-RBM9-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
Cytokeratin 7 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
3855 | |
Recombinant full-length human KRT7 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
55kDa |
KRT7/1499R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_011536627 | |
KRT7 | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
HeLa cells. Carcinoma of ovary, lung, cervix, or breast |