Learn More
Cytokeratin 13 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 1E10G2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen Cytokeratin 13
Klon 1E10G2
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848795
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66684-1-IG-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16838795
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66684-1-IG-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Cytokeratin 13 is a member of the keratin gene family. The keratins are intermediate filament proteins responsible for the structural integrity of epithelial cells and are subdivided into cytokeratins and hair keratins. Most of the type I cytokeratins consist of acidic proteins which are arranged in pairs of heterotypic keratin chains. This type I cytokeratin is paired with keratin 4 and expressed in the suprabasal layers of non-cornified stratified epithelia. Mutations in this gene and keratin 4 have been associated with the autosomal domit disorder White Sponge Nevus. The type I cytokeratins are clustered in a region of chromosome 17q21.2. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants; however, not all variants have been described.
Spezifikation
Spezifikation
Cytokeratin 13
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CK 13, CK13, Cytokeratin 13, K13, keratin 13, KRT13
Krt13
IgG1
Protein G
Antibody
1E10G2
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Rat
P13646, Q6IFV4
287699, 3860
Cytokeratin 13 Fusion Protein Ag0217
Primary
-20°C
KRT13