Learn More
Cytokeratin 10 Mouse, Clone: SPM623, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 3858-MSM3X-P0
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15910358
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
Cytokeratin 10
Cytoplasmic
SPM623
Unconjugated
NP_000412
Mouse
56.5kDa
Protein A/G Purified
RUO
3858
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
KRT10
Cytoskeletal preparation extracted from human ectocervical epithelium
A431, HeLa, MCF7 cells. Esophagus or tonsil.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.