missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 10 Mouse, Clone: SPM623, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Cytokeratin 10 |
---|---|
Klon | SPM623 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15920358
|
EnquireBio
3858-MSM3X-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15910358
|
EnquireBio
3858-MSM3X-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
Cytokeratin 10 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
3858 | |
Cytoskeletal preparation extracted from human ectocervical epithelium | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
56.5kDa |
SPM623 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_000412 | |
KRT10 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
A431, HeLa, MCF7 cells. Esophagus or tonsil. |