Learn More
Cytiva Cytodex 3 Gamma-Mikrotiterträger
Artikelnummer. 15747207 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 g
300 g
3 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
30 Gramm
300 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15747207 30 g 30 Gramm
15767207 3 kg 3 Kilogramm
15757207 300 g 300 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15747207 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17548801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1742.16 CHF
    1526.00 CHF / 30 Gramm
    Sparen 216.16 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Mikroträger der Wahl für Zellen, die in vitro schwer zu kultivieren sind – insbesondere für Zellen mit einer epithelähnlichen Morphologie.
  • Cytodex 3 Gamma wird durch die chemische Kopplung einer dünnen Schicht denaturierten Schweinekollagens Typ 1 an die vernetzte Dextranmatrix hergestellt.
  • Da die Kollagen-Oberflächenschicht durch eine Vielzahl von proteolytischen Enzymen verdaut werden kann, kann die Gewinnung solcher Zellen aus den Mikroträgern bei gleichbleibend hoher Zelllebensfähigkeit und Membranintegrität durchgeführt werden.
  • Diese Eigenschaft von Cytodex 3 Gamma ist vorteilhaft bei der Entwicklung erfolgreicher serieller Subkultivierungsprotokolle zur Vergrößerung der Kulturvolumina.
  • Anwendungsgebiete umfassen die Herstellung großer Mengen von Zellen, Viren und rekombinanten Zellprodukten (z. B. Interferon, Enzyme, Nukleinsäuren, Hormone), Studien zur Zelladhäsion, -differenzierung und -funktion, Perfusionssäulenkultursysteme, mikroskopische Untersuchungen, die Gewinnung mitotischer Zellen, die Zellisolierung, Membranuntersuchungen, die Lagerung und den Transport von Zellen, Assays mit Zelltransfer sowie Studien zur Anreicherung markierter Verbindungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Herstellung großer Mengen von Zellen, Viren und rekombinanten Zellprodukten, Studien zur Zelladhäsion, Differenzierung und Zellfunktion
Menge 30 g