Learn More
Cytiva Cytodex 1 Gamma-Mikrotiterträger
Artikelnummer. 15727207 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 g
300 g
3 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
30 Gramm
300 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15727207 300 g 300 Gramm
15717207 30 g 30 Gramm
15737207 3 kg 3 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15727207 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17548702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6455.00 CHF
    5939.00 CHF / 300 Gramm
    Sparen 516.00 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mikroträger zur allgemeinen Verwendung in sterilisierter Trockenpulverform.
  • Cytodex 1-Gamma wurde entwickelt, indem eine quervernetzte Dextran-Matrix durch positiv geladene N-, N-Diethylaminoethyl (DEAE)-Gruppen ersetzt wird, die über die gesamte Matrix verteilt sind.
  • Mikroträger-Trockengewicht: 4.3 x 106
  • Oberflächen-Trockengewicht: 0.44 m2/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zu den Anwendungen gehören die Herstellung großer Mengen von Zellen, Viren und rekombinanten Zellprodukten (z. B. Interferon, Enzyme, Nukleinsäuren, Hormone), Studien zur Zelladhäsion, Diffusionserregung und Zellfunktion, Perfusionskolonnensysteme, Mikroskopie, Gewinnung mitotischer Zellen, Isolierung von Zellen, Membranstudien, Lagerung und Transport von Zellen, Assays mit Zelltransfer und Studien zum Aufstieg markierter Verbindungen
Menge 300 g