Learn More
Cytochalasin B, >99 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11490982 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11490982 5 mg
11480982 1 mg
11400992 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490982 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219511905
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 14930-96-2
Summenformel C29H37NO5
Molekulargewicht (g/mol) 479.62
MDL-Nummer MFCD00077704
InChI-Schlüssel GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N
Synonym cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum
PubChem CID 44634701
IUPAC-Name 16-Benzyl-5,13-dihydroxy-9,15-dimethyl-14-methyliden-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxacyclotetradeca[3,2-e]isoindol-2,18-dion
SMILES CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytochalasin B
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Farbe Weiß
Menge 5 mg
Formelmasse 479.6
Reinheit (%) >99%
Physikalische Form Pulver