Learn More
Thermo Scientific™ Cyto-Plex™ carboxylierte Partikel
Sparen Sie Zeit beim Messen von Analyten mit Thermo Scientific™ Cyto-Plex ™ carboxylierten Partikeln, den plattformübergreifenden Partikeln zur Analyse von Suspensionsarrays.
Marke: Thermo Scientific™ FM4CR11B
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid.
Beschreibung
Sparen Sie Zeit beim Messen von Analyten mit Thermo Scientific™ Cyto-Plex ™ carboxylierten Partikeln, den plattformübergreifenden Partikeln zur Analyse von Suspensionsarrays.
Die Analyse von Suspensionsarrays ist ein leistungsfähiges Verfahren für das gleichzeitige Nachweisen und Quantifizieren mehrerer Analyte in einem Präparat. Durch Verwendung farbkodierter Mikrosphären mit den passenden Farbstoffen sind jetzt Tests mithilfe allgemein erhältlicher Durchflusszytometer durchführbar.- Cyto-Plex™ Mikrosphären bestehen aus einem hochgradig homogenen Polystyrolpartikel mit vollständig voneinander getrennten Fluoreszenzintensitäten.
- Carboxylierte Partikel liefern verschiedene Fluoreszenzintensitäten und -grade für die Analyse multipler Analyte
- Zeitsparend ist die Verwendung eines Partikels mit gleichem Durchmesser für alle Färbeniveaus, da nur eine Partikelchemie entwickelt und optimiert werden muss. Durch die Kombination mehrerer Durchmesser kann die Anzahl der in einem Test gemessenen Analyte erhöht werden.
- Bindungsstellen mit hoher Dichte und mit schwacher und nicht spezifischer Bindung ermöglichen die Kopplung mit einer großen Vielfalt an Antikörpern, Nukleinsäuren und anderen Biomolekülen.
- Die Mikrosphären besitzen eine maximale Emissionswellenlänge von 700 nm und können von Lasern mit Wellenlängen von 488 nm bzw. 633 nm angeregt werden.
- Emissionen können entweder in den PE-Cy5- oder APC-Kanälen gebündelt werden.
- Da in den FITC- und PE-Kanälen nichts oder nur sehr wenig emittiert wird, sind Sonden, die diese Farbstoffe nutzen, effektiv als Reporter verwendbar.
Empfohlen für:
- Plattformübergreifende Mikrosphären für die Analyse von Suspensionsarrays in der Durchflusszytometrie
Spezifikation
Natriumazid als Konservierungsmittel , 0,05% Tween-20 | |
Polystyrol-Mikrosphären in Wasser | |
Rot | |
Carboxylierter Partikel | |
Sicherheitsdatenblatt (SDB) und Paketeinleger | |
1.06g/cm ³ | |
Produkt stabil für mindestens 12 Monate | |
≤ 2 % CV |
Bei Nichtverwendung kühl lagern; nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt durch schonende, manuelle Inversion oder mittels Vortexmixer mischen. | |
Zyto -Plex Carboxylierte Teilchen , 4 um | |
Polystyrol mit gepfropfter Copolymer-Oberfläche | |
Firefli™ Fluoreszierendes Rot (635/700 nm) | |
Stufe 11 | |
5 mL | |
Carboxylate-Modified | |
4 μm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
268618 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | FM4CR11B |
271580 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | FM4CR11B |
273549_113025 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | FM4CR11B |
257491 | Analysenzertifikat | 30/08/2022 | FM4CR11B |
240965 | Analysenzertifikat | 28/01/2022 | FM4CR11B |