Learn More
Thermo Scientific™ Cyto-Plex™ carboxylierte Partikel
Sparen Sie Zeit beim Messen von Analyten mit Thermo Scientific™ Cyto-Plex ™ carboxylierten Partikeln, den plattformübergreifenden Partikeln zur Analyse von Suspensionsarrays.
Marke:  Thermo Scientific™ FM4CR02B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11818303
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid.
Beschreibung
Beschreibung
Sparen Sie Zeit beim Messen von Analyten mit Thermo Scientific™ Cyto-Plex ™ carboxylierten Partikeln, den plattformübergreifenden Partikeln zur Analyse von Suspensionsarrays.
Die Analyse von Suspensionsarrays ist ein leistungsfähiges Verfahren für das gleichzeitige Nachweisen und Quantifizieren mehrerer Analyte in einem Präparat. Durch Verwendung farbkodierter Mikrosphären mit den passenden Farbstoffen sind jetzt Tests mithilfe allgemein erhältlicher Durchflusszytometer durchführbar.
  • Cyto-Plex™ Mikrosphären bestehen aus einem hochgradig homogenen Polystyrolpartikel mit vollständig voneinander getrennten Fluoreszenzintensitäten.
  • Carboxylierte Partikel liefern verschiedene Fluoreszenzintensitäten und -grade für die Analyse multipler Analyte
  • Zeitsparend ist die Verwendung eines Partikels mit gleichem Durchmesser für alle Färbeniveaus, da nur eine Partikelchemie entwickelt und optimiert werden muss. Durch die Kombination mehrerer Durchmesser kann die Anzahl der in einem Test gemessenen Analyte erhöht werden.
  • Bindungsstellen mit hoher Dichte und mit schwacher und nicht spezifischer Bindung ermöglichen die Kopplung mit einer großen Vielfalt an Antikörpern, Nukleinsäuren und anderen Biomolekülen.
  • Die Mikrosphären besitzen eine maximale Emissionswellenlänge von 700 nm und können von Lasern mit Wellenlängen von 488 nm bzw. 633 nm angeregt werden.
  • Emissionen können entweder in den PE-Cy5- oder APC-Kanälen gebündelt werden.
  • Da in den FITC- und PE-Kanälen nichts oder nur sehr wenig emittiert wird, sind Sonden, die diese Farbstoffe nutzen, effektiv als Reporter verwendbar.
Empfohlen für:
  • Plattformübergreifende Mikrosphären für die Analyse von Suspensionsarrays in der Durchflusszytometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Natriumazid als Konservierungsmittel , 0,05% Tween-20
Polystyrol-Mikrosphären in Wasser
Rot
Carboxylierter Partikel
Sicherheitsdatenblatt (SDB) und Paketeinleger
1.06g/cm ³
Produkt stabil für mindestens 12 Monate
≤ 2 % CV
Bei Nichtverwendung kühl lagern; nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt durch schonende, manuelle Inversion oder mittels Vortexmixer mischen.
Zyto -Plex Carboxylierte Teilchen , 4 um
Polystyrol mit gepfropfter Copolymer-Oberfläche
Firefli™ Fluoreszierendes Rot (635/700 nm)
Stufe 2
5 mL
Carboxylate-Modified
4 μm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer268612 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberFM4CR02B
Chargennummer271338_0626 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberFM4CR02B
Chargennummer256985 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2022 Catalog NumberFM4CR02B
Chargennummer251706 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/03/2022 Catalog NumberFM4CR02B
Chargennummer219953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2022 Catalog NumberFM4CR02B
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Cyto-Plex™ carboxylierte Partikel > 4 μm; Intensität:Stufe 2; 5 ml