Learn More
Thermo Scientific™ Cyto-Plex™ carboxylierte Partikel
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 μm
5 μm
Menge:
1 ml
5 mL
Füllstand:
Level 3
Level 5
Stufe 1
Stufe 10
Stufe 11
Stufe 12
Stufe 2
Stufe 4
Stufe 6
Stufe 7
Stufe 8
Stufe 9
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
Beschreibung
Sparen Sie Zeit beim Messen von Analyten mit Thermo Scientific™ Cyto-Plex ™ carboxylierten Partikeln, den plattformübergreifenden Partikeln zur Analyse von Suspensionsarrays.
Die Analyse von Suspensionsarrays ist ein leistungsfähiges Verfahren für das gleichzeitige Nachweisen und Quantifizieren mehrerer Analyte in einem Präparat. Durch Verwendung farbkodierter Mikrosphären mit den passenden Farbstoffen sind jetzt Tests mithilfe allgemein erhältlicher Durchflusszytometer durchführbar.
- Cyto-Plex™ Mikrosphären bestehen aus einem hochgradig homogenen Polystyrolpartikel mit vollständig voneinander getrennten Fluoreszenzintensitäten.
- Carboxylierte Partikel liefern verschiedene Fluoreszenzintensitäten und -grade für die Analyse multipler Analyte
- Zeitsparend ist die Verwendung eines Partikels mit gleichem Durchmesser für alle Färbeniveaus, da nur eine Partikelchemie entwickelt und optimiert werden muss. Durch die Kombination mehrerer Durchmesser kann die Anzahl der in einem Test gemessenen Analyte erhöht werden.
- Bindungsstellen mit hoher Dichte und mit schwacher und nicht spezifischer Bindung ermöglichen die Kopplung mit einer großen Vielfalt an Antikörpern, Nukleinsäuren und anderen Biomolekülen.
- Die Mikrosphären besitzen eine maximale Emissionswellenlänge von 700 nm und können von Lasern mit Wellenlängen von 488 nm bzw. 633 nm angeregt werden.
- Emissionen können entweder in den PE-Cy5- oder APC-Kanälen gebündelt werden.
- Da in den FITC- und PE-Kanälen nichts oder nur sehr wenig emittiert wird, sind Sonden, die diese Farbstoffe nutzen, effektiv als Reporter verwendbar.
Empfohlen für:
- Plattformübergreifende Mikrosphären für die Analyse von Suspensionsarrays in der Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
Zusatzstoff | Natriumazid als Konservierungsmittel , 0,05% Tween-20 |
Inhalt und Lagerung | Bei Nichtverwendung kühl lagern; nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt durch schonende, manuelle Inversion oder mittels Vortexmixer mischen. |
Inhalt | Polystyrol-Mikrosphären in Wasser |
Beschreibung | Zyto -Plex Carboxylierte Teilchen , 4 um |
Farbe | Rot |
Material | Polystyrol mit gepfropfter Copolymer-Oberfläche |
Produkttyp | Carboxylierter Partikel |
Farbstofftyp | Firefli™ Fluoreszierendes Rot (635/700 nm) |
Enthält | Sicherheitsdatenblatt (SDB) und Paketeinleger |
Füllstand | Stufe 12 |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Warranties
Detection of Antibody to HCV and NS3 by using a Microsphere Immunoassay
DateigrößeVersion: 1 MB
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
285653_1026 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | FM4CR12 |
224933 | Analysenzertifikat | 28/01/2022 | FM4CR12 |
221263 | Analysenzertifikat | 28/01/2022 | FM4CR12 |
224932 | Analysenzertifikat | 28/01/2022 | FM4CR12 |
242168 | Analysenzertifikat | 28/01/2022 | FM4CR12 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Cyto-Plex™ carboxylierte Partikel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur