Description
- Dissoziationsenzymmischungen (nur für Forschungszwecke) für die Leber sind Kits, die für die Dissoziation von Lebergewebe in Arbeitsabläufen zur Einzelzellprobenpräparation vorgesehen sind.
- Die Kits wurden für die Verwendung mit manuellen und halbautomatischen Gewebedisaggregationstechniken optimiert.
- Effektiv arbeiten bei 37 °C
- Verbesserte Einzelzelllebensfähigkeit und verringerte Zellaggregation
- Fertige Lösung für Lebergewebe – Optimiert für die Dissoziation der verschiedenen Segmente, die im jeweiligen Gewebe aktiv sind.
- Optimiert für die Anwendung mit manuellen Gewebedisaggregationstechniken und halbautomatischen Techniken einschließlich VIA. Extractor™ Gewebedisaggregator
- Die Enzymmischung B (für die Leber) sollte bei 37 °C °angewendet werden, da die Leber sehr kälteempfindlich ist.
Specifications
Specifications
| Form | Lyophilisiert |
| Produkttyp | Reagenz zur Zellkulturdissoziation |
| Sterilität | Unsteril |
| Mit Additiven | Ohne |
| Ohne Additive | Keine |