Learn More
Cytidin, freie Base, 99,8%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493420 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11493420 100 g
11473420 5 g
11483420 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493420 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210145980
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 65-46-3 | Formula: C9H13N3O5 | Weight: 243.22 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 65-46-3
Summenformel C9H13N3O5
Molekulargewicht (g/mol) 243.22
InChI-Schlüssel UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
PubChem CID 6175
ChEBI CHEBI:17562
IUPAC-Name 4-Amino-1-[3,4-DiHydroxy-5-(Hydroxymethyl)Oxolan-2-yl]-1,2-Dihydropyrimidin-2-on
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytidine, free base
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Menge 100 g
Formelmasse 243.22
Reinheit (%) 99.8%
Güte Not Available
Physikalische Form Kristallpulver