Learn More
Cytidin-5'-Triphosphat-Dinatriumsalz-Dihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cytidine to 5 '-Triphosphate Disodium Salt Dihydrate |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 100 mg |
Formelmasse | 527.13 (anhydrous) |
Verpackung | Kunststoffflasche |