Learn More
Cytidin 5'-Monophosphat, TRC
Artikelnummer. 30006165
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006165 1 g 1 Gramm
17988584 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006165 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9983051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63-37-6
Summenformel C9 H14 N3 O8 P
Molekulargewicht (g/mol) 323.2
Synonym 5'-Cytidylic acid, 5'-CMP, CMP, CMP (nucleotide), Cytidine 5'-(dihydrogen phosphate), Cytidine 5'-monophosphate, Cytidine 5'-monophosphoric acid, Cytidine 5'-phosphate, Cytidine 5'-phosphoric acid, Cytidine monophosphate, Cytidine, mono(dihydrogen phosphate) (ester), Cytidylic acid, Cytosine 5'-monophosphate
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl dihydrogenphosphat
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytidine-5'-monophosphate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formelmasse 323.0519
Reinheit (%) >95%