Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytidin-5'-Monophosphathydrat, 99 %
Artikelnummer. 10627552 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10627552 1 g Glasflasche 1 Gramm
10065953 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10627552 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 226210010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 63-37-6 | C9H14N3O8P | 323.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63-37-6
Summenformel C9H14N3O8P
Molekulargewicht (g/mol) 323.20
MDL-Nummer MFCD00006544
InChI-Schlüssel IERHLVCPSMICTF-NHBCCFCANA-N
Synonym 5'-cytidylic acid, cytidylic acid, cytidine 5'-monophosphate, cytidine monophosphate, cytidine-5'-monophosphate, 5'-cmp, cytidylate, cytidine 5'-phosphate, cmp nucleotide, cytidine 5'-phosphoric acid
PubChem CID 6131
ChEBI CHEBI:17361
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl dihydrogenphosphat
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytidine 5′-monophosphate hydrate
Extinktion 0.41 to 0.49 (A250/A260), 2.03 to 2.17 (A280/A260)
Schmelzpunkt 222.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 5% max. (105°C, 5 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Spektrophotometrie 98 to 102% (lambda max. 280nm,pH 2) molar absorptivity 13000+/-2%,on dry basis
Formelmasse 323.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver