Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytidin-5'-Monophosphat-Dinatriumsalz, +99 %
Artikelnummer. 15405629
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15405629 5 g 5 Gramm
15495619 1 g 1 Gramm
15415629 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15405629 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63376.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.07 CHF
    68.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 16.42 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6757-06-8 | C9H12N3Na2O8P | 367.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6757-06-8
Summenformel C9H12N3Na2O8P
Molekulargewicht (g/mol) 367.16
MDL-Nummer MFCD00150830
InChI-Schlüssel INTPYBRGLGSMRA-IJRYJGAHNA-L
Synonym cytidine 5'-monophosphate disodium salt, disodium cmp, cmp disodium salt, cytidine-5'-monophosphate disodium salt, disodium 5'-cmp, 5'-cmp disodium salt, disodium 5'-o-phosphonatocytidine, 5'-cytidylic acid, disodium salt, disodium cytidine 5'-monophosphate, cytidine monophosphate disodium salt
PubChem CID 94332
IUPAC-Name Dinatrium;[(2R,3s,4r,5r)-5-(4-Amino-2-Oxopyrimidin-1-yl)-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphat
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytidine-5'-monophosphate disodium salt
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 367.16
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Kristallpulver