Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytidin 5'-Monophosphat, 97 %
Artikelnummer. 13408668 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13408668 1 g Glasflasche 1 Gramm
13418668 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13408668 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 449490010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 63-37-6 | C9H14N3O8P | 323.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63-37-6
Summenformel C9H14N3O8P
Molekulargewicht (g/mol) 323.20
MDL-Nummer MFCD00006544
InChI-Schlüssel IERHLVCPSMICTF-NHBCCFCANA-N
Synonym 5'-cytidylic acid, cytidylic acid, cytidine 5'-monophosphate, cytidine monophosphate, cytidine-5'-monophosphate, 5'-cmp, cytidylate, cytidine 5'-phosphate, cmp nucleotide, cytidine 5'-phosphoric acid
PubChem CID 6131
ChEBI CHEBI:17361
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl dihydrogenphosphat
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytidine 5'-monophosphate
Schmelzpunkt 222°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 323.2
Reinheit (%) 97%