Learn More
BioTek Instruments Cytation C10 Konfokales Bildgebungs-Lesegerät
Der Cytation C10 Confocal Imaging Reader kombiniert automatisierte digitale Konfokalmikroskopie und Weitfeldmikroskopie mit konventioneller Multimode-Mikroplattenauslesung in einem einzigartigen, patentierten Design. Das Spinning-Disk-Konfokalmodul bietet eine exquisite Auflösung und optische Schnittfähigkeiten bei einer Vielzahl von Probentypen. 
Marke:  BioTek Instruments C10PW
Additional Details : Gewicht : 53.30000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17160569
  • 132000.00 CHF / 1 Einheit
Voraussichtliches Versanddatum: 21-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertige Komponenten, die im System verwendet werden, einschließlich einer Hamamatsu Scientific CMOS (sCMOS)-Kamera, Olympus-Objektiven und laserbasierter Beleuchtung, ermöglichen eine hervorragende Bildqualität zu einem erschwinglichen Preis
  • Mit Weitfeld-Fluoreszenz-, Hellfeld- und Phasenkontrast-Optik
  • Seine monochromator-basierte Multi-Mode-Plattenmessung mit variabler Bandbreite basiert auf dem bewährten Design der marktführenden BioTek Synergy-Produkte™
  • Umweltkontrollen ermöglichen Lebendzell-Assays und die Gen5™ -Software wurde speziell für den schnellen und mühelosen Probennachweis und die Bilderfassung entwickelt
  • Der neue 3D-Viewer ermöglicht Anwendern die 3D-Rekonstruktion ihrer dickeren Proben, die mit dem Konfokalmikroskop aufgenommen wurden.
  • Der Cyptation C10 bringt erschwingliche Konfokaltechnik in jedes Labor
  • Konfokale Bildgebung und Multi-Mode-Plattenlesegerät in einem
  • Umgebungskontrollen für die Bildgebung lebender Zellen
  • Hit-Picking: Bildgebung und Multi-Mode-Erkennung sparen Zeit und Datenspeicherung
  • Variable Bandbreite für Empfindlichkeit und Spezifität
  • Der Cytation C10 ist für jeden Assay bereit
Spezifikation
Spezifikation
2 Spritzen optional
UV-Vis-Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz
Endpunkt, Kinetik, spektrales Scannen und Scannen von Well-Bereichen
Monochromator: 6- bis 384-Well Platten. Bildgebung 6- bis 1536-Well Platten.
OD-Genauigkeit <1 % (bei 3 OD)
5 - 1.000 µl in 1 µ-l-Schritten (optional mit Injektoren)
Linear, orbital, doppelorbital
27 in.
122 lbs.
100/240 V
230 bis 999
C10PW-Konfiguration
1 bis 19 % mit optionalem Gasregler.
12 Monate
Xenon-Blitz
Gen5 Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware im Lieferumfang. Gen5 Secure für 21 CFR Abschnitt 11-Konformität (optional). Gen5 Image+ und Image Prime Software für vollständige Bildanalyse verfügbar (optional)
Monochromator 4 nm, (230-285 nm), 8 nm (>285 nm)
7 Dekaden Fluoreszenz >6 Dekaden Lumineszenz 0 bis 4 OD
4-Zonen-Inkubation bis 45 °C mit Kondensationskontrolle
68,6 cm
53,3 kg
50-60 Hz
Externe Stromversorgung für das Intrsument mit 250 W und 24 VDC, kompatibel mit 100 bis 240 VAC (bei 50 bis 60 Hz)
20 x 27 x 18,5
Bereich: 0 bis 20 % (CO2); 1 bis 19 % (O2), mit optionalem Gasregler