Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cystamine dihydrochloride |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | mindestens 97,0 % |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 225.2 |
| Physikalische Form | Pulver |