Learn More
Cyromazin, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyromazine |
| CAS | 66215-27-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Cyromazine |
| Versandbedingung | +20°C |
| Summenformel | C6 H10 N6 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H10N6/c7-4-10-5(8)12-6(11-4)9-3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H5,7,8,9,10,11,12) |
| SMILES | Nc1nc(N)nc(NC2CC2)n1 |
| IUPAC-Name | 4-N-Cyclopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.18 |
| Mehr anzeigen |