Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cyromazin
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyromazin |
| Menge | 25 g |
| Schmelzpunkt | 223,0°bis 227,0 °C |
| Flammpunkt | 100 °C |
| Formelmasse | 166,16 |
| InChI-Schlüssel | LVQDKIWDGQRHTE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | NC1=NC(NC2CC2)=NC(N)=N1 |
| IUPAC-Name | N2-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.19 |