Learn More
Cyrene, TRC
Artikelnummer. 30357915
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30357915 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357915 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC99541350ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53716-82-8
Summenformel C6H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 128.13
Synonym (1S,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-one, (5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-one, Cyrene, Dihydrolevoglucosenone
IUPAC-Name (1S,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]oktan-4-eins
SMILES O=C1CC[C@H]2CO[C@@H]1O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyrene
Menge 50 mL
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O3/c7-5-2-1-4-3-8-6(5)9-4/h4,6H,1-3H2/t4-,6+/m0/s1
Formelmasse 128.0473