missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyr61/CCN1 Antibody (Roche patent anti-CCN1), FITC, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-27957F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cyr61/CCN1 Monoclonal antibody specifically detects Cyr61/CCN1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
| Cyr61/CCN1 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| CCN family member 1, CCN1IGF-binding protein 10, Cysteine-rich angiogenic inducer 61, cysteine-rich, angiogenic inducer, 61, GIG1cysteine-rich heparin-binding protein 61, IBP-10, IGFBP-10, IGFBP10cysteine-rich, anigogenic inducer, 61, Insulin-like growth factor-binding protein 10, protein CYR61, Protein GIG1 | |
| CYR61/ CCN1 | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins | |
| 3491 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Roche patent anti-CCN1 | |
| PBS | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur