Learn More
Invitrogen™ CyQUANT™ LDH and G6PD Cytotoxicity Assays
Artikelnummer. 10666523
Click to view available options
Menge:
1 Kit
1000 Assays
200 Assays
Emission:
490 nm
587 nm
590 nm
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
1000 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 10666523
Marke: Invitrogen™ V23111
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der CyQUANT LDH Zytotoxizitäts-Fluoreszenzassay ist ein Fluoreszenzassay, der eine einfache und zuverlässige Methode zur Bestimmung der zellulären Zytotoxizität darstellt.
CyQUANT cytotoxicity assays provide a simple and reliable method to assess chemical or cell-mediated cellular toxicity. The CyQUANT LDH Cytotoxicity Assays and the CyQUANT Cytotoxicity Assay (G6PD Release Assay) use colorimetric- or fluorescence-based detection to measure the release of cytosolic enzymes (LDH or G6PD) from damaged cells. These cytotoxicity assays are optimized for use on microplate readers and can be used for continuous monitoring of cell health over time since cell lysis is not required, making them versatile tools for high-throughput screening and drug discovery applications.
Im Vybrant™ Zytotoxizitätsassay-Kit geben geschädigte und sterbende Zellen Glucose-6-Phosphatdehydrogenase in das umgebende Medium ab. Die Glucose-6-Phosphatdehydrogenase wird durch einen enzymatischen Prozess nachgewiesen, der zur Reduktion von Resazurin zu in Rot fluoreszierendem Resorufin führt. Dieser Assay kann bereits kleine Anzahlen von lediglich 500 Zellen erkennen und ist empfindlicher als LDH-Freisetzungsassays.
Zellanalyse, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, -proliferation und -funktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellpermeabilität Cell-impermeant
Farbe Red
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zytotoxizitätsassay-Kit (G6PD-Freisetzungsassay)
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp Färben
Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
Emission 587 nm
Excitation Wavelength Range 563 nm
Format 96-Well Platte
Produktlinie CyQUANT
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur