missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyproheptadin-Hydrochlorid-Sesquihydrat, TRC

Artikelnummer. 30180266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30180266 1 g 1 Gramm
30180282 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30180266 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9892001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 41354-29-4
Summenformel 2 C21 H21 N . 2 Cl H . 3 H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 701.76
Synonym Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate, Piperidine, 4-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:3) (9CI)
IUPAC-Name 4-(Dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]Annulen-11-yliden)-1-Methylpiperidin; Trihydrat; Dihydrochlorid
SMILES O.O.O.Cl.Cl.CN1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1.CN5CCC(=C6c7ccccc7C=Cc8ccccc68)CC5

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/2C21H21N.2ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;2*1H;3*1H2
Formelmasse 700.3198
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.