Learn More
Cyproheptadinhydrochlorid-Sesquihydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 30049987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049987 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049987 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0609.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Cyproheptadinhydrochlorid-Sesquihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
CAS 41354-29-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel 2 C21 H21 N . 2 Cl H . 3 H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate, Piperidine, 4-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:3) (9CI)
InChI-Formel InChI=1S/2C21H21N.2ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;2*1H;3*1H2
SMILES O.O.O.Cl.Cl.CN1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1.CN5CCC(=C6c7ccccc7C=Cc8ccccc68)CC5
IUPAC-Name 4-(Dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-yliden)-1-methylpiperidin;Trihydrat;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 701.76
Menge 500 mg
Formelmasse 700,3198 g/mol