Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cyproheptadinhydrochlorid-Sesquihydrat
Artikelnummer. 15891042 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15891042 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15891042 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 462670050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate
CAS 41354-29-4
Schmelzpunkt 165.0°C
Farbe Transparent, farblos bis hellgelb
Summenformel C42H50Cl2N2O3
MDL-Nummer MFCD27967225,MFCD00012538,MFCD00012538,MFCD27967225,MFCD00242817
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: very slightly soluble. Other solubilities: very soluble in methanol, soluble in chloroform, slightly soluble in ethanol
InChI-Schlüssel ZEAUHIZSRUAMQG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[H+].O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN1CCC(CC1)=C1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12.CN1CCC(CC1)=C1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
IUPAC-Name dihydrogen bis(1-methyl-4-{tricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaen-2-ylidene}piperidine) trihydrate dichloride
Molekulargewicht (g/mol) 701.77
Formelmasse 350.88