Learn More
Cyproheptadinhydrochlorid-d3, TRC
Artikelnummer. 30366038
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366038 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30366038 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98920250MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Cyproheptadine Hydrochloride-d3
Summenformel C21 D3 H18 N . H Cl
Menge 50 mg
Synonym 4-(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methylpiperidine Hydrochloride-d3
InChI-Formel InChI=1S/C21H21N.ClH/c1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;/h2-11H,12-15H2,1H3;1H/i1D3;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
IUPAC-Name 4-(Dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-yliden)-1-(trideuteriomethyl)piperidin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 326.88
Formelmasse 326.1629