Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyprodinil |
| CAS | 121552-61-2 |
| CAS Max. % | ≤ 100% |
| Dichte | 1.210 g/cm3 (20°C) |
| Beilstein | 7813601 |
| Farbe | Beige |
| Schmelzpunkt | 76°C |
| Synonym | 4-Cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 225.29 g/mol |
| Menge | 100 mg |