Learn More
Cyprodinil-4'-hydroxy 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324483 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324483 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11909100AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyprodinil-4'-hydroxy
CAS 195157-66-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cyprodinil-4'-hydroxy
Versandbedingung +20°C
Summenformel C14 H15 N3 O
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 4-[(4-Cyclopropyl-6-methyl-2-pyrimidinyl)amino]phenol, Phenol, 4-[(4-cyclopropyl-6-methyl-2-pyrimidinyl)amino]-
InChI-Formel InChI=1S/C14H15N3O/c1-9-8-13(10-2-3-10)17-14(15-9)16-11-4-6-12(18)7-5-11/h4-8,10,18H,2-3H2,1H3,(H,15,16,17)
SMILES Cc1cc(nc(Nc2ccc(O)cc2)n1)C3CC3
IUPAC-Name 4-[(4-Cyclopropyl-6-methylpyrimidin-2-yl)amino]phenol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 241.29
Menge 1 mL
Formelmasse 241.1215 g/mol