Learn More
Cyproconazol, Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyproconazol |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 94361-06-5 |
| Farbe | Beige |
| Schmelzpunkt | 104°C to 106°C |
| Siedepunkt | Decomposes below the boiling point. |
| Synonym | 2-(4-Chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekulargewicht (g/mol) | 291.78 |
| Menge | 100 mg |
| Mehr anzeigen |