missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYP7B1, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16155918
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16155918 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16155918 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00009420B01P.50ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Polyclonal Antibody

Sequence: MAGEVSAATGRFSLERLGLPGLALAAALLLLALCLLVRRTRRPGEPPLIKGWLPYLGVVLNLRKDPLRFMKTLQKQHGDTFTVLLGGKYITFILDPFQYQLVIKNHKQLSFRVFSNKLLEKAFSISQLQKNHDMNDELHLCYQFLQGKSLDILLESMMQNLKQVFEPQLLKTTSWDTAELYPFCSSIIFEITFTTIYGKVIVCDNNKFISELRDDFLKFDDKFAYLVSNIPIELLGNVKSIREKIIKCFSSEKLAKMQGWSEVFQSRQDVLEKYYVHEDLEIGAHHLGFLWASVANTIPTMFWAMYYLLRHPEAMAAVRDEIDRLLQSTGQKKGSGFPIHLTREQLDSLICLESSIFEALRLSSYSTTIRFVEEDLTLSSETGDYCVRKGDLVAIFPPVLHGDPEIFEAPEEFRYDRFIEDGKKKTTFFKRGKKLKCYLMPFGTGTSKCPGRFFALMEIKQLLVILLTYFDLEIIDDKPIGLNYSRLLFGIQYPDSDVLFRYKVKS

Spezifikation

Antigen CYP7B1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen cytochrome P450, family 7, subfamily B, polypeptide 1
Gen-Zugriffsnummer NM_004820.2
Gen-Alias CBAS3/CP7B/SPG5A
Gensymbole CYP7B1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen CYP7B1 (NP_004811.1, 1 a.a. ∼ 506 a.a) full-length human protein.
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9420
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.