Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey CD3 delta (NP_001274617.1) VersaClone cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | CD3 delta |
| Zugriffsnummer | NP_001274617.1 |
| Konzentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Einsatztyp | 529 bp |
| Gen-ID (Entrez) | 915 |
| Gen-Alias | CD3 antigen, delta subunit, CD3D, CD3d antigen, CD3d antigen, delta polypeptide (TiT3 complex), CD3d molecule, delta (CD3-TCR complex), CD3-DELTA, T3DOKT3, delta chain, T-cell receptor T3 delta chain, T-cell surface glycoprotein CD3 delta chain |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Cynomolgus Monkey |
| Menge | 10 μg |